Documentos Principais
03698
Sigma-Aldrich
L-β-Homohydroxyproline hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder with small lumps
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to almost white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
chave InChI
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)