03582
1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-homocycloleucine
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder with small lumps
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
cor
white
pf
176-178 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-12(9(14)15)7-5-4-6-8-12/h4-8H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)