03560
Etilenodiamina
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,2-Diaminoetano
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
716 °F
Lim. expl.
16 %
Impurezas
≤1% water
índice de refração
n20/D 1.4565 (lit.)
n20/D 1.457
p.e.
118 °C (lit.)
pf
8.5 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
chave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)