03419
Piperonal
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 87 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pb
264 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
chave InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as a reference standard for the determination of piperonal in urban wastewater samples by two-dimensional GC and in commercial coffee granules as aroma compounds by simultaneous multiple SPME-single shot GC-MS.
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
65.62 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)