Documentos Principais
02977
Sigma-Aldrich
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl tosylate
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl p-toluenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15NO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
349.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
pf
108-112 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOc2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C16H15NO4S2/c1-13-2-8-16(9-3-13)23(18,19)21-11-10-20-15-6-4-14(5-7-15)17-12-22/h2-9H,10-11H2,1H3
chave InChI
LILJDLJORCAIDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)