02191
Di-hidrazida de ácido adípico
purum, ≥97.0% (NT)
About This Item
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (NT)
pf
180-182 °C (lit.)
180-182 °C
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)CCCCC(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
chave InChI
IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)