Documentos Principais
01920
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-(α,β-methylene)diphosphate
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17N5O9P2
Número CAS:
Peso molecular:
425.23
Beilstein:
633678
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
chave InChI
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
Outras notas
Powerful inhibitor of 5′-nucleotidase from rat heart membranes; Useful tool in kinetic studies with 5′-nucleotidase
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Y Naito et al.
The Biochemical journal, 226(3), 645-651 (1985-03-15)
ADP and ATP and their analogues were evaluated as inhibitors of 5'-nucleotidase purified from heart plasma membrane. ADP analogues are more powerful inhibitors than the corresponding ATP analogues. The most powerful inhibitor found is adenosine 5'-[alpha beta-methylene]diphosphate (AOPCP) for which
J. Wierzchowski et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 786, 170-170 (1984)