Documentos Principais
01211
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
technical, ≥98% (ex dried substance)
Sinônimo(s):
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Fórmula linear:
NaHF2
Número CAS:
Peso molecular:
61.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥98% (ex dried substance)
perda
≤10% loss on drying, 105 °C, 2 h
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)