Documentos Principais
0096-PA
Sigma-Aldrich
Neu5Acα3`TF-C3-PAA
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 8.540,00
R$ 8.540,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 8.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
R$ 8.540,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
carrier
PAA carrier
linha de produto
PA-Series
Ensaio
95% (H-NMR)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~20,000 Da
fabricante/nome comercial
GlycoNZ
Extensão da rotulagem
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
técnica(s)
ELISA: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Aplicação
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Nota de preparo
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)