Documentos Principais
00925
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: 99.5:0.5 (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3/t10-/m0/s1
chave InChI
YSCDFPXLCCWBIS-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)