Documentos Principais
00497
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein:
1719803
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
p.e.
92 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
chave InChI
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)