Documentos Principais
00489
Sigma-Aldrich
Ethylene
puriss., ≥99.95% (GC)
Sinônimo(s):
Ethene
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
28.05
Beilstein:
1730731
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
0.97 (vs air)
pressão de vapor
35.04 atm ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.95% (GC)
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
36 %
Impurezas
CO2, trace
N2, trace
O2, trace
water, trace
≤0.0025% methane
≤0.042% CnHm
p.e.
−104 °C (lit.)
pf
−169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
pressure tin
filling pressure at 15°C: 11 bar; content (15°C, 1 bar): 11 l
Outras notas
Sales restrictions may apply
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-148.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)