Documentos
00416
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1,3-diphenyl-1-propanone
purum, ≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
325.40
Beilstein:
8002474
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
powder
cor
beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H23NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-15-10-6-4-7-11-15)18(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
chave InChI
ACUYZILXZGMZSY-KRWDZBQOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)