Documentos
00083
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(PO3Me2)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-O-(dimethylphospho)-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
389.34
Beilstein:
3632773
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
forma
solid
Impurezas
≤25 % (w/w) dioxane
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(OC)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H24NO8P/c1-16(2,3)24-15(20)17-13(14(18)19)10-11-6-8-12(9-7-11)25-26(21,22-4)23-5/h6-9,13H,10H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m0/s1
chave InChI
SPVKDJVZEGSJSS-ZDUSSCGKSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.