30-4700
Trioctylamine
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TOA
About This Item
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
164-168 °C/0.7 mmHg (lit.)
365-367 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
chave InChI
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C