30-3815
Fosfato de tributila
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TBP, TBPA
About This Item
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
9.2 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
146 °C