30-0610
1,1,2,2-Tetrachloroethane
JIS special grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Acetylene tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
147 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
chave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3