28-5490
Ácido succínico
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido butanodioico
About This Item
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pb
235 °C (lit.)
pf
184-186 °C (lit.)
solubilidade
water: 83 g/L at 25 °C
densidade
1.564 g/cm3 at 15 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1