28-4480
Sodium thiocyanate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
pf
287 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1