28-4340
Sulfito de sódio
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Gloves