28-4220
Sodium sulfate decahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Sinônimo(s):
Glauber’s salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
98.0-102.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
5.0-7.0
densidade
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?