28-2650
Sodium ethoxide
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
Sodium ethylate
About This Item
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
chave InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup