28-2510
Sodium cyanide
JIS special grade, ≥97.0%
About This Item
grau
JIS special grade
densidade de vapor
1.7 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 817 °C)
Ensaio
≥97.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
563.7 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
chave InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3