28-2100
Sodium cacodylate trihydrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
8.7 (50 g/L)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?