28-1190
Silver chloride
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
grau
SAJ special grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 912 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
455 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)