Documentos Principais
27-0520
Sigma-Aldrich
Rongalit® dihydrate
CP
Sinônimo(s):
Sodium hydroxymethanesulfinate hydrate, Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt, Rongalit®, Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2SO2Na·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
118.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
3630814
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau:
CP
grau
CP
disponibilidade
available only in Japan
pf
~120 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Rongalit is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly