27-0210
Resorcinol
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1,3-Benzenediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
3.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
temperatura de autoignição
1126 °F
disponibilidade
available only in Japan
pb
178 °C/16 mmHg (lit.)
pf
109-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
chave InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves