Documentos Principais
24-5650
Sigma-Aldrich
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, Dipotassium tartrate hemihydrate
About This Item
Fórmula linear:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
235.28
Beilstein:
6121656
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
chave InChI
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)