24-4300
Cloreto de potássio
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline powder
disponibilidade
available only in Japan
pH
7
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1