24-3990
Potassium bicarbonate
JIS special grade, 99.5-100.3%
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
99.5-100.3%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
8.2 (10.01 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1