24-3800
Polivinilpirrolidona
CP, Mw 1200000, K 90, 11.5-12.8% N basis
Sinônimo(s):
PVP, Polividona, Povidona
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
forma
solid
peso molecular
Mw 1200000
disponibilidade
available only in Japan
concentração
11.5-12.8% (N)
cadeia de caracteres SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
chave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1