24-3670
Poli(etilenoglicol)
SAJ first grade, average Mw 2000
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
grau
SAJ first grade
peso molecular
1800-2000
average Mw 2000
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)