24-2700
Oxicloreto de fósforo(V)
SAJ special grade, 99.0-100.5%
Sinônimo(s):
Cloreto de fosforila, Cloreto de óxido de fósforo(V)
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
5.3 (vs air)
pressão de vapor
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.0-100.5%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pH
1 (20 °C)
pb
105.8 °C (lit.)
pf
1.25 °C (lit.)
densidade
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
chave InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter