24-0170
Palmitic acid
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
Ensaio
≥95.0%
Formulário
flakes
disponibilidade
available only in Japan
p.e.
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
pf
61-62.5 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.00005 g/L at 20 °C
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?