Documentos Principais
21-0130
Sigma-Aldrich
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt
SAJ first grade
Sinônimo(s):
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, Sodium 1,3,6-naphthalenetrisulfonate tribasic
About This Item
Fórmula linear:
C10H5(SO3Na)3
Peso molecular:
434.31
Código UNSPSC:
41100000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
SAJ first grade
disponibilidade
available only in Japan
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)