Documentos Principais
19-1730
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate hydrate
JIS special grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
Mercury nitrate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Hg(NO3)2
Peso molecular:
324.60 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352300
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
JIS special grade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)