18-0320
1-Dodecanol
SAJ special grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
7.4 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
4 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
260-262 °C (lit.)
pf
22-26 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges