13-1130
Histamine dihydrochloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
249-252 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
chave InChI
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves