12-0635
D-Gluconic acid solution
SAJ first grade, 50% in H2O
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
disponibilidade
available only in Japan
concentração
50% in H2O
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
chave InChI
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter