09-1840
Éter dietílico
≥99.5%, suitable for residual phthalate analysis
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
320 °F
Lim. expl.
36.5 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for residual phthalate analysis
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N