09-1500
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt
SAJ special grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
EDTA iron(III) sodium salt, Edathamil, Komplexon™ II
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥95.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pf
80 °C
solubilidade
water: 72 g/L at 25 °C
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
chave InChI
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2