09-0610
Ethanolamine hydrochloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2-Aminoethanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
82-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
chave InChI
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1