07-5190
2,4-Dinitrophenol
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
α-Dinitrophenol, 2,4-DNP, DNP
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
6.35 (vs air)
Ensaio
≥98.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
108-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
chave InChI
UFBJCMHMOXMLKC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Desen. Expl. 4 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3