07-3083
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
disponibilidade
available only in Japan
pb
386 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
chave InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter