Documentos Principais
07-2660
Sigma-Aldrich
Diethanolamine
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Fórmula linear:
HN(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Beilstein:
605315
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
JIS special grade
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.98 atm ( 100 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
689 °F
Lim. expl.
10.6 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
p.e.
217 °C/150 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
chave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
273.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
134 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)