Documentos Principais
07-2200
Sigma-Aldrich
Diclorometano
JIS 300, ≥99.5%, for residue analysis
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número CE:
Número MDL:
grau
for residue analysis
Agency
JIS 300
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
1223 °F
contém
methanol as stabilizer
Lim. expl.
22 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)