Documentos Principais
05-5840
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
CP
Sinônimo(s):
Cupric carbonate basic
About This Item
Fórmula linear:
CuCO3 · Cu(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
221.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
CP
composição
Cu, ≥50%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
chave InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)