Documentos
05-5561
Sigma-Aldrich
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 100
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Agency
JIS (color standard)
disponibilidade
available only in Japan
cor
JIS: 100
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1