05-4610
Chromium(VI) oxide
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
Chromic anhydride
About This Item
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥95.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
196 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
chave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?