05-1420
Octanoic acid
≥96.0%
Sinônimo(s):
Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 78 °C)
Ensaio
≥96.0%
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
pf
15-17 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup